Erucasäure tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
L08685.30EA
179
CHF
L08685.30
L08685.18
Erucasäure tech. 90%, technische Qualität
Erucasäure
Formel:
C₂₂H₄₂O₂ MW: 338,58 g/mol Siedepunkt: 265 °C (15 mmHg) Melting Pt: 29…33 °C Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063188 CAS-Nummer: 112-86-7 EINECS: 204-011-3 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)