5-Brom-m-kresol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Bromo-5-methylphenol
AS33622G1
AS33622G10
AS33622G5
ACTIAS33622G1EA
0
CHF
ACTIAS33622G1
ACTIAS33622G10
ACTIAS33622G5
5-Brom-m-kresol
5-Brom-m-kresol
Formel:
C₇H₇BrO MW: 187.0300 g/mol |
MDL Number:
MFCD09038281 CAS-Nummer: 74204-00-5 |