3-Brom-o-kresol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Bromo-2-methylphenol
AS34356G1 AS34356G5
ACTIAS34356G1EA 38 CHF
ACTIAS34356G1 ACTIAS34356G5
3-Brom-o-kresol
3-Brom-o-kresol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187.0339 g/mol
MDL Number: MFCD11100990
CAS-Nummer: 7766-23-6