3-Amino-4-bromphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34135G1
AS34135G10
AS34135G5
ACTIAS34135G1EA
0
CHF
ACTIAS34135G1
ACTIAS34135G10
ACTIAS34135G5
3-Amino-4-bromphenol
3-Amino-4-bromphenol
Formel:
C₆H₆BrNO MW: 188,0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD09260886 CAS-Nummer: 100367-37-1 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)