2-Brom-p-anisidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Bromo-4-methoxyaniline
AS33773G1 AS33773G5
ACTIAS33773G1EA 0 CHF
ACTIAS33773G1 ACTIAS33773G5
2-Brom-p-anisidin
2-Brom-p-anisidin
Formel: C₇H₈BrNO
MW: 202.0485 g/mol
MDL Number: MFCD09029057
CAS-Nummer: 32338-02-6