4-Propoxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-n-Propoxybenzeneboronic acid
AS25098G25 AS25098G5
ACTIAS25098G25EA 231 CHF
ACTIAS25098G25 ACTIAS25098G5
4-Propoxyphenylboronsäure
4-Propoxyphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
MDL Number: MFCD03427189
CAS-Nummer: 186497-67-6