3-Propoxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51528G1
AS51528G5
ACTIAS51528G1EA
0
CHF
ACTIAS51528G1
ACTIAS51528G5
3-Propoxyphenylboronsäure
3-Propoxyphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₃BO₃ MW: 180,0100 g/mol |
MDL Number:
MFCD03427190 CAS-Nummer: 149557-18-6 |