3-Methoxy-o-toluidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Methoxy-2-methylaniline
AS22046G25 AS22046G5
ACTIAS22046G25EA 195 CHF
ACTIAS22046G25 ACTIAS22046G5
3-Methoxy-o-toluidin
3-Methoxy-o-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
MDL Number: MFCD06412568
CAS-Nummer: 19500-02-8