Dysprosium(III)acetat Tetrahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11314.09 11314.18
11314.09EA 123 CHF
11314.09 11314.18
Dysprosium(III)acetat Tetrahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Dysprosium(III)acetat Tetrahydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 15280-55-4 Molecular Formula: Dy(OOCCH3)3.4H2O Formula Weight: 411.68 (339.62anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00013033
Formel: C₆H₉DyO₆·4H₂O
Melting Pt: 120 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013033
CAS-Nummer: 15280-55-4
EINECS: 242-565-8