Isofluran ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
L17315.06
L17315.14
L17315.06EA
95
CHF
L17315.06
L17315.14
Isofluran ≥97%
Isofluran
Purity: 97%
CAS No.: 26675-46-7
Molecular Formula: CF3CHClOCHF2
Formula Weight: 184.49
Density: 1.496
Refractive Index:
Formel:
C₃H₂ClF₅O MW: 184,49 g/mol Siedepunkt: 48…49 °C Dichte: 1.496 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066609 CAS-Nummer: 26675-46-7 EINECS: 247-897-7 Merck Index: 14,5175 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)