4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34247G1
AS34247G5
ACTIAS34247G1EA
0
CHF
ACTIAS34247G1
ACTIAS34247G5
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyd
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₈O₂ MW: 136,1479 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012360 CAS-Nummer: 15174-69-3 |