4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30957G1
AS30957G5
ACTIAS30957G1EA
0
CHF
ACTIAS30957G1
ACTIAS30957G5
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyd
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₈O₂ MW: 136,1479 g/mol |
MDL Number:
MFCD04037443 CAS-Nummer: 41438-18-0 |