4-Methylsalicylaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
AS35386G1
AS35386G5
ACTIAS35386G1EA
0
CHF
ACTIAS35386G1
ACTIAS35386G5
4-Methylsalicylaldehyd
4-Methylsalicylaldehyd
Formel:
C₈H₈O₂ MW: 136,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00799550 CAS-Nummer: 698-27-1 EINECS: 211-813-7 |