6-Bromchinolin-2(1H)-on
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2240G1
AS2240G5
ACTIAS2240G1EA
0
CHF
ACTIAS2240G1
ACTIAS2240G5
6-Bromchinolin-2(1H)-on
6-Bromchinolin-2(1H)-on
Formel:
C₉H₆BrNO MW: 224,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD08703169 CAS-Nummer: 1810-66-8 |