Di(2-pyridyl)keton 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Di(pyridin-2-yl)methanone
155670050 155670250
ACRO155670050EA 147 CHF
ACRO155670050 ACRO155670250
Di(2-pyridyl)keton 98%
Di(2-pyridyl)keton
Formel: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,20 g/mol
Melting Pt: 53…55 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006288
CAS-Nummer: 19437-26-4
EINECS: 243-067-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥97.5 %