3-Brombenzaldehydethylenacetal
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
AS21809G100 AS21809G25
ACTIAS21809G100EA 0 CHF
ACTIAS21809G100 ACTIAS21809G25
3-Brombenzaldehydethylenacetal
3-Brombenzaldehydethylenacetal
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
MDL Number: MFCD00003209
CAS-Nummer: 17789-14-9
EINECS: 241-766-8