2-Thiophenboronsäurepinakolester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS20674G25EA
0
CHF
ACTIAS20674G25
ACTIAS20674G5
2-Thiophenboronsäurepinakolester
2-Thiophenboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₀H₁₅BO₂S MW: 210,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD05663878 CAS-Nummer: 193978-23-3 |