6-(3-Fluorphenyl)-2-pyridincarbonsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24608G1
AS24608G5
ACTIAS24608G1EA
367
CHF
ACTIAS24608G1
ACTIAS24608G5
6-(3-Fluorphenyl)-2-pyridincarbonsäure
6-(3-Fluorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₈FNO₂ |
MDL Number:
MFCD06410053 CAS-Nummer: 887982-40-3 |