5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-(4-Fluorophenyl)nicotinaldehyde
AS24610G1
AS24610G5
ACTIAS24610G1EA
0
CHF
ACTIAS24610G1
ACTIAS24610G5
5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Formel:
C₁₂H₈FNO |
MDL Number:
MFCD02093924 CAS-Nummer: 381684-96-4 |