6-(3,5-Difluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24488G1
AS24488G5
ACTIAS24488G1EA
0
CHF
ACTIAS24488G1
ACTIAS24488G5
6-(3,5-Difluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
6-(3,5-Difluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Formel:
C₁₂H₇F₂NO |
MDL Number:
MFCD04115470 CAS-Nummer: 898404-56-3 |