6-(2-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24486G1 AS24486G5
ACTIAS24486G1EA 0 CHF
ACTIAS24486G1 ACTIAS24486G5
6-(2-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
6-(2-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Formel: C₁₂H₈FNO
MDL Number: MFCD04115443
CAS-Nummer: 898795-78-3