6-(2,4-Difluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24611G1 AS24611G5
ACTIAS24611G1EA 339 CHF
ACTIAS24611G1 ACTIAS24611G5
6-(2,4-Difluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
6-(2,4-Difluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Formel: C₁₂H₇F₂NO
MDL Number: MFCD04115483
CAS-Nummer: 898796-15-1