2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33003.03 H33003.09
H33003.03EA 91.9 CHF
H33003.03 H33003.09
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure ≥97%
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Melting Pt: 139…141 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01311987
CAS-Nummer: 261635-93-2