2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36513G1
AS36513G5
ACTIAS36513G1EA
0
CHF
ACTIAS36513G1
ACTIAS36513G5
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ |
MDL Number:
MFCD01311987 CAS-Nummer: 261635-93-2 |