2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäurehydrazid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23645G1
AS23645G5
ACTIAS23645G1EA
0
CHF
ACTIAS23645G1
ACTIAS23645G5
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäurehydrazid
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäurehydrazid
Formel:
C₈H₈F₃N₃O |
MDL Number:
MFCD01565843 CAS-Nummer: 402479-94-1 |