6-(Trifluormethyl)nicotinoylchlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20514G1
AS20514G5
ACTIAS20514G1EA
89
CHF
ACTIAS20514G1
ACTIAS20514G5
6-(Trifluormethyl)nicotinoylchlorid
6-(Trifluormethyl)nicotinoylchlorid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO MW: 209,5530 g/mol |
MDL Number:
MFCD01862645 CAS-Nummer: 358780-13-9 UN: 3265 ADR: 8,II |