6-(Trifluormethyl)nicotinonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Cyano-2-(trifluoromethyl)pyridine, 6-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
AS20062G1 AS20062G25 AS20062G5
ACTIAS20062G1EA 0 CHF
ACTIAS20062G1 ACTIAS20062G25 ACTIAS20062G5
6-(Trifluormethyl)nicotinonitril
6-(Trifluormethyl)nicotinonitril
Formel: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,1100 g/mol
MDL Number: MFCD03001347
CAS-Nummer: 216431-85-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III