4-(Trifluormethyl)nicotinonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32610G1
AS32610G5
ACTIAS32610G1EA
0
CHF
ACTIAS32610G1
ACTIAS32610G5
4-(Trifluormethyl)nicotinonitril
4-(Trifluormethyl)nicotinonitril
Formel:
C₇H₃F₃N₂ |
MDL Number:
MFCD00153107 CAS-Nummer: 13600-43-6 |