2-Amino-5-fluor-3-iodpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30993G1
AS30993G5
ACTIAS30993G1EA
0
CHF
ACTIAS30993G1
ACTIAS30993G5
2-Amino-5-fluor-3-iodpyridin
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
Formel:
C₅H₄FIN₂ MW: 238,0015 g/mol |
MDL Number:
MFCD08688587 CAS-Nummer: 823218-51-5 |