6-Aminonicotinamid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L06692.03
L06692.06
L06692.03EA
117
CHF
L06692.03
L06692.06
6-Aminonicotinamid 99%
6-Aminonicotinamid
Purity: 99%
CAS No.: 329-89-5
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 246-248°
Beilstein Reference: 116042
Formel:
C₆H₇N₃O Melting Pt: 246…248 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006327 CAS-Nummer: 329-89-5 EINECS: 206-349-7 |