6-Chlornicotinoylchlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20370G100 AS20370G25
ACTIAS20370G100EA 0 CHF
ACTIAS20370G100 ACTIAS20370G25
6-Chlornicotinoylchlorid
6-Chlornicotinoylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
MDL Number: MFCD00051775
CAS-Nummer: 58757-38-3
UN: 3261
ADR: 8,II