2-Chlornicotinoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A11048.06 A11048.14 A11048.22
A11048.06EA 146 CHF
A11048.06 A11048.14 A11048.22
2-Chlornicotinoylchlorid ≥98%
2-Chlornicotinoylchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 49609-84-9 Molecular Formula: C6H3Cl2NO Formula Weight: 176.00 Melting Point: 38-42° Boiling Point: 98-100°/2mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051677
Formel: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 38…42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051677
CAS-Nummer: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8,II