5-Methoxyisatoic anhydride
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Methoxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Methoxy-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
AS35389G1
AS35389G5
ACTIAS35389G1EA
0
CHF
ACTIAS35389G1
ACTIAS35389G5
5-Methoxyisatoic anhydride
5-Methoxyisatoic anhydride
Formel:
C₉H₇NO₄ MW: 193,156 g/mol |
MDL Number:
MFCD02179411 CAS-Nummer: 37795-77-0 |