3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A12722.06
A12722.14
A12722.06EA
164
CHF
A12722.06
A12722.14
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenon ≥98%
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 14035-33-7
Molecular Formula: C16H24O2
Formula Weight: 248.37
Melting Point: 146-147°
MDL No.: MFCD00017520
Formel:
C₁₆H₂₄O₂ MW: 248,37 g/mol Melting Pt: 146…147 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017520 CAS-Nummer: 14035-33-7 |