4-Morpholino-2-pyridinamin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Amino-4-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-Morpholinopyridin-2-amine
AS22981G5 AS22981G1
ACTIAS22981G5EA 0 CHF
ACTIAS22981G5 ACTIAS22981G1
4-Morpholino-2-pyridinamin
4-Morpholino-2-pyridinamin
Formel: C₉H₁₃N₃O
MW: 179.2200 g/mol
MDL Number: MFCD09991750
CAS-Nummer: 722549-98-6