2-Brom-6-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-6-morpholinopyridine
AS22377G1
AS22377G25
AS22377G5
ACTIAS22377G1EA
0
CHF
ACTIAS22377G1
ACTIAS22377G25
ACTIAS22377G5
2-Brom-6-(4-morpholino)pyridin
2-Brom-6-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O MW: 243.1004 g/mol |
MDL Number:
MFCD07772824 CAS-Nummer: 332134-60-8 |