4-tert-Butylbenzoesäureanhydrid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H32422.03 H32422.06
H32422.03EA 110 CHF
H32422.03 H32422.06
4-tert-Butylbenzoesäureanhydrid 95%
4-tert-Butylbenzoesäureanhydrid
Purity: 95% CAS No.: 22201-45-2 Molecular Formula: C22H26O3 Formula Weight: 338.45 Melting Point: 75-81° MDL No.: MFCD09757530
Formel: C₂₂H₂₆O₃
Melting Pt: 75…81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09757530
CAS-Nummer: 22201-45-2