2-Amino-4'-fluorbenzophenon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(2-Aminophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
AS24099G100
AS24099G25
ACTIAS24099G100EA
0
CHF
ACTIAS24099G100
ACTIAS24099G25
2-Amino-4'-fluorbenzophenon
2-Amino-4'-fluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₁₀FNO |
MDL Number:
MFCD06658166 CAS-Nummer: 3800-06-4 |