2-Chlor-5-nitrobenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2-Chloro-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone
H35800.14
H35800.22
H35800.14EA
108
CHF
H35800.14
H35800.22
2-Chlor-5-nitrobenzophenon ≥98%
2-Chlor-5-nitrobenzophenon
Formel:
C₁₃H₈ClNO₃ MW: 261,66 g/mol Melting Pt: 78…84 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007295 CAS-Nummer: 34052-37-4 EINECS: 251-811-3 |