3-Butinyltoluol-4-sulfonat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
L11166.06 L11166.14
L11166.06EA 218 CHF
L11166.06 L11166.14
3-Butinyltoluol-4-sulfonat 96%
3-Butinyltoluol-4-sulfonat
Purity: 96% CAS No.: 23418-85-1 Molecular Formula: C11H12O3S Formula Weight: 224.28 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5220 Boiling Point: 128°/0.01mm Beilstein Reference: 3304257 MDL No.: MFCD00041687
Formel: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,28 g/mol
Siedepunkt: 128 °C (0.01 mmHg)
Dichte: 1.012
Flash-Pt: >100 °C (212 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041687
CAS-Nummer: 23418-85-1