N-Benzylaminoacetaldehyddiethylacetal 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A13841.06
A13841.14
A13841.06EA
87.5
CHF
A13841.06
A13841.14
N-Benzylaminoacetaldehyddiethylacetal 96%
N-Benzylaminoacetaldehyddiethylacetal
Purity: 96%
CAS No.: 61190-10-1
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 223.32
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 115-117°/1mm
MDL No.: MFCD00051599
Formel:
C₁₃H₂₁NO₂ MW: 223,32 g/mol Siedepunkt: 115…117 °C (1 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051599 CAS-Nummer: 61190-10-1 |