1-Iod-4-methylimidazoliumchlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole hydrochloride
AS50085G1
AS50085G5
ACTIAS50085G1EA
0
CHF
ACTIAS50085G1
ACTIAS50085G5
1-Iod-4-methylimidazoliumchlorid
1-Iod-4-methylimidazoliumchlorid
Formel:
C₄H₆ClIN₂ |
MDL Number:
MFCD07783893 CAS-Nummer: 871333-96-9 |