2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50119G1
AS50119G5
ACTIAS50119G1EA
0
CHF
ACTIAS50119G1
ACTIAS50119G5
2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
2-Fluor-5-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₃ |
MDL Number:
MFCD03095100 CAS-Nummer: 352534-79-3 |