2-Chlor-4-fluor-5-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22322G25
AS22322G5
ACTIAS22322G25EA
0
CHF
ACTIAS22322G25
ACTIAS22322G5
2-Chlor-4-fluor-5-nitrophenol
2-Chlor-4-fluor-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₃ClFNO₃ |
MDL Number:
MFCD02670258 CAS-Nummer: 84478-75-1 |