3-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
AS35267G10
AS35267G5
ACTIAS35267G10EA
0
CHF
ACTIAS35267G10
ACTIAS35267G5
3-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäure
3-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BClO₃ MW: 172,3700 g/mol |
MDL Number:
MFCD09258739 CAS-Nummer: 182344-13-4 |