5-Chlor-2-formylphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51158G1
AS51158G5
ACTIAS51158G1EA
0
CHF
ACTIAS51158G1
ACTIAS51158G5
5-Chlor-2-formylphenylboronsäure
5-Chlor-2-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BClO₃ |
MDL Number:
MFCD03425955 CAS-Nummer: 870238-36-1 |