2-Chlor-5-formylphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(2-Chloro-5-formylphenyl)boronic acid
AS51160G1
AS51160G5
ACTIAS51160G1EA
0
CHF
ACTIAS51160G1
ACTIAS51160G5
2-Chlor-5-formylphenylboronsäure
2-Chlor-5-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BClO₃ MW: 184,3847 g/mol |
MDL Number:
MFCD06656269 CAS-Nummer: 1150114-78-5 |