4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Diphenylaminobenzaldehyde
AS33133G1
AS33133G10
AS33133G5
ACTIAS33133G1EA
0
CHF
ACTIAS33133G1
ACTIAS33133G10
ACTIAS33133G5
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyd
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyd
Formel:
C₁₉H₁₅NO |
MDL Number:
MFCD00145131 CAS-Nummer: 4181-05-9 |