4-Brom-2-(methylsulfonyl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22456G1
AS22456G25
AS22456G5
ACTIAS22456G1EA
129
CHF
ACTIAS22456G1
ACTIAS22456G25
ACTIAS22456G5
4-Brom-2-(methylsulfonyl)benzaldehyd
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO₃S MW: 263,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD04037947 CAS-Nummer: 849035-77-4 |