3-Brom-4-(methylsulfonyl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22463G1
AS22463G5
ACTIAS22463G1EA
0
CHF
ACTIAS22463G1
ACTIAS22463G5
3-Brom-4-(methylsulfonyl)benzaldehyd
3-Bromo-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO₃S |
MDL Number:
MFCD13191600 CAS-Nummer: 254878-96-1 |